Kluczowe dokumenty
EP022510541
Eppendorf® PCR-Cooler, 0.2 mL
pink
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
Materiały
pink
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022510541
Opis ogólny
Chłodziarka PCR 0,2 ml, różowa
  • System obsługi do ustawiania, ochrony, transportu i przechowywania wrażliwych próbek - zapewnia bezpieczeństwo próbek.
  • Wyraźny wskaźnik temperatury: Kolor PCR-Cooler zmienia się, gdy temperatura przekracza 7 °C
  • Możliwość stosowania naczyń do PCR w postaci probówek, pasków lub płytek w celu elastycznego wykorzystania naczyń
  • Technologia suchej inkubacji zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia próbek
  • Utrzymuje całą 96-dołkową płytkę PCR w niskiej temperaturze przez ponad godzinę w temperaturze 0°C (z dwugodzinnym wstępnym chłodzeniem w temperaturze -20°C), zapewniając bezpieczeństwo próbek.
Cechy i korzyści
  • System obsługi do ustawiania, ochrony, transportu i przechowywania wrażliwych próbek - zapewnia bezpieczeństwo próbek
  • Wyraźny wskaźnik temperatury: Kolor chłodziarki PCR zmienia się, gdy temperatura przekracza 7 °C
  • Możliwość stosowania naczyń do PCR w postaci probówek, pasków lub płytek w celu elastycznego wykorzystania naczyń
  • Technologia suchej inkubacji zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia próbek
  • Utrzymuje całą 96-dołkową płytkę PCR w niskiej temperaturze przez ponad godzinę w temperaturze 0°C (z dwugodzinnym wstępnym chłodzeniem w temperaturze -20°C), zapewniając bezpieczeństwo próbek.
  • System obsługi do ustawiania, ochrony, transportu i przechowywania wrażliwych próbek - zapewnia bezpieczeństwo próbek
  • Wyraźny wskaźnik temperatury: Kolor chłodziarki PCR zmienia się, gdy temperatura przekracza 7 °C
  • Możliwość stosowania naczyń do PCR w postaci probówek, pasków lub płytek w celu elastycznego wykorzystania naczyń
  • Technologia suchej inkubacji zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia próbek
  • Utrzymuje całą 96-dołkową płytkę PCR w niskiej temperaturze przez ponad godzinę w temperaturze 0°C (z dwugodzinnym wstępnym chłodzeniem w temperaturze -20°C), zapewniając bezpieczeństwo próbek.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)