Kluczowe dokumenty
EP022363395
Eppendorf® Safe-Lock micro test tubes
capacity 2.0 mL, blue, pkg of 500 ea
Synonim(y):
eppendorfy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
Materiały
blue
polypropylene (push fit
)
round bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 30,000  × g
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022363395
pojemność
2.0 mL
Średnica
10.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Probówki Eppendorf Safe-Lock, 2,0 ml, jakość Eppendorf, niebieskie, 500 probówek
  • Zawiasowa pokrywka Eppendorf Safe-Lock zapobiega przypadkowemu otwarciu pokrywki podczas inkubacji i przechowywania.
  • g-Safe®: W zależności od wariantu probówki Safe-Lock (patrz instrukcja) wyjątkowa stabilność wirowania do 30 000 × g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami.
  • Wyprodukowane bez użycia środków antyadhezyjnych, zmiękczaczy lub biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne.
  • g-Safe®: Wyjątkowa stabilność wirowania do 25 000 × g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami.
  • Precyzyjne uszczelnienie pokrywy zapewnia minimalne tempo parowania podczas długotrwałego przechowywania
  • Duża oszroniona pokrywa i boczna powierzchnia ułatwiająca etykietowanie
  • Zapewniona funkcjonalność od -86 °C do 100 °C
  • Możliwość autoklawowania po otwarciu (121 °C, 20 min)
  • Dostępne również w klasach czystości PCR clean z certyfikatem partii, Biopur® i Eppendorf Forensic DNA Grade
  • Dostępne również w wariantach Eppendorf Protein LoBind lub Eppendorf DNA LoBind dla maksymalnego odzysku cennych próbek oraz w kolorze bursztynowym dla próbek wrażliwych na światło.
Cechy i korzyści
Probówki Eppendorf Safe-Lock zapewniają specjalną ochronę przed niezamierzonym otwarciem i całkowicie eliminują ryzyko wycieków podczas inkubacji i przechowywania.
Informacje prawne
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)