Kluczowe dokumenty
EP0030122518
Eppendorf Tubes® BioBased
capacity 5.0 mL, sterile, screw top cap, pack of 2 × 100 ea
Synonim(y):
632 BioBased Tubes, Probówki polipropylenowe (na bazie biologicznej), Probówki wirówkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless polypropylene tube (biobased)
conical high-density polyethylene bottom
screw top cap
Połączenie
joint threaded
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
neck thread External
opakowanie
pack of 2 × 100 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122518
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
temp. range at -86 to +100 °C
pojemność
5.0 mL
kolor
colorless
przydatność
suitable for PCR
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wsparcie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju w laboratorium, zmniejszenie śladu węglowego w laboratorium! Produkowany z surowców wtórnych w 2. generacji, pochodzących wyłącznie z odpadów i pozostałości z produkcji oleju spożywczego i zużytego oleju spożywczego.
- Identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw dzięki ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification)
- Certyfikacja ACT (Accountability, Consistency, and Transparency) - niezależna walidacja zapewniana przez My Green Lab.
- Certyfikaty czystości dla poszczególnych partii z niezależnego laboratorium można pobrać ze strony internetowej Eppendorf
- Ogólne certyfikaty jakości dotyczące zgodności z normami i ogólnymi wymogami jakościowymi Eppendorf
- Najwyższa integralność próbki dzięki zastosowaniu najwyższej jakości surowca USP klasy 6 oraz braku użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów podczas produkcji.
- Zakrętka ze spłaszczonymi i rowkowanymi bokami ułatwia ergonomiczną obsługę, umożliwia stabilne ustawienie w pozycji pionowej i minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia.
- Niezawodne i bezpieczne etykietowanie dzięki dużej powierzchni do pisania na probówce oraz płaskiej i jasnej zakrętce.
- Wysoka g-bezpieczna stabilność wirowania do 25 000 x g
- Precyzyjne wymiary zapewniają maksymalną kompatybilność z rotorami wirówek, mieszalnikami i wytrząsarkami
- Optymalna widoczność próbki i osadu
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)