EP0030140613
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 5 × 5, pack of 2 ×, Holds 25 x 5 mL tubes
Wybierz wielkość
99,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
99,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 25 x 5 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030140613 (Global)
opakowanie
pack of 2 ×
Wysokość
76 mm
rozmiar
5 × 5
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)