Z679038
Tamper evident sample tube
graduated, capacity 5 mL
Synonim(y):
rurka zabezpieczająca przed manipulacją
Wybierz wielkość
1070,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1070,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear tube
colorless tube
conical bottom
polyethylene cap
polypropylene
polypropylene tube
screw top cap
white
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
neck thread EXTERNAL THREAD
opakowanie
pack of 1,000 ea
producent / nazwa handlowa
Simport T552-5ATTP
pojemność
5 mL
probówka śr.
16.6 mm
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Te unikalne probówki transportowe zawierają uszczelkę, która musi zostać złamana w celu jej otwarcia, co pozostawia oczywiste wizualne wskazanie, że fiolka została otwarta.
Wykonane z nietoksycznego polipropylenu, tubki te zapewniają wytrzymałość i przejrzystość oraz wykazują pewne unikalne cechy konstrukcyjne. Dostępnych jest pięć rozmiarów od 5 do 30 ml. Wszystkie rurki mają podziałkę co 0,5 ml. Posiadają gwinty zewnętrzne zapewniające gładką i jednolitą powierzchnię wewnętrzną.
Zakrętki należy zamawiać oddzielnie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)