Kluczowe dokumenty
EP30129555
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96
skirted, green, pkg of 300 ea
Wybierz wielkość
300 EA
6610,00 zł
6610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
300 EA
6610,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
6610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
green wells
Właściwości
skirt
skirted
opakowanie
pkg of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 30129555
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
kolor
green
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Wybierz płytki do PCR Eppendorf twin.tec, aby za każdym razem uzyskiwać wiarygodne wyniki PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, stabilność, różne kolory i inne proste, inteligentne funkcje, które ułatwiają codzienną pracę. Stabilna ramka z poliwęglanu doskonale nadaje się do zautomatyzowanych i wysokowydajnych procesów, a różne kolory pozwalają szybko uporządkować poszczególne etapy przepływu pracy.
Zastosowanie
PCR
Cechy i korzyści
  • Maximum recovery rates for improved assay results
  • Available with barcode (upon request)
  • Ideal for quantitative real-time PCR as well
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
  • OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)