EP0030128575
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
colorless plate, conical bottom colorless wells, semi-skirted, pkg of 25 ea
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
Wybierz wielkość
661,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
661,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless plate
conical bottom colorless wells
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128575
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
maksymalna pojemność dołka
250 μm
1 of 4
Ta pozycja | EP0030128672 | EP0030128796 | EP0030128648 |
---|---|---|---|
material colorless plate, polypropylene , conical bottom colorless wells | material blue plate, conical bottom colorless wells, polycarbonate | material conical bottom colorless wells, green plate | material colorless plate, conical bottom colorless wells, polycarbonate |
manufacturer/tradename Eppendorf® 0030128575 | manufacturer/tradename Eppendorf® 0030128672 | manufacturer/tradename Eppendorf® 0030128796 | manufacturer/tradename Eppendorf® 0030128648 |
feature skirt | feature skirt (Skirted) | feature skirt | feature skirt (Skirted) |
size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
well maximum volume 250 μm | well maximum volume 150 μm | well maximum volume 150 μm | well maximum volume 150 μm |
packaging pkg of 25 ea | packaging pkg of 25 ea | packaging pkg of 300 ea | packaging pkg of 25 ea |
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Płytki PCREppendorf® Twin tec łączą w sobie poliwęglanową ramę i polipropylenowe studzienki dla optymalnej wydajności.
- Niezwykle cienkościenne studzienki z polipropylenu gwarantują optymalny transfer ciepła do próbki.
- Wyjątkowo solidna i odporna na skręcanie ramka z poliwęglanu.
- Ścięty narożnik i alfanumeryczne odniesienie do siatki.
- Podniesione krawędzie studzienek dla skutecznego uszczelnienia, zmniejszają również ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.
- Certyfikowany brak wykrywalnego ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
- Pasuje do większości termocyklerów.
- Maksymalna objętość dołka 250 μL (w przypadku stosowania z paskami z pokrywką).
- Lepsza tolerancja między dołkami.
- Idealne również do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym - matryca OptiTrack® zapewnia szybszą identyfikację próbki i mniej błędów pipetowania.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)