Kluczowe dokumenty
EP0030128591
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
green plate, conical bottom colorless wells, semi-skirted, pkg of 25 ea
Wybierz wielkość
25 EA
661,00 zł
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
661,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom colorless wells
green plate
polycarbonate
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt (Semi skirted)
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128591
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
250 μL
Opis ogólny
Wybierz płytki Eppendorf twin.tec PCR, aby mieć pewność w każdym badaniu PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, sztywność, kolor i inne proste, inteligentne funkcje, które mogą znacznie ułatwić codzienne życie. Sztywna rama z poliwęglanu dobrze sprawdza się w automatyzacji i procesach o wysokiej wydajności, a różne kolory oznaczają, że można szybko zorganizować różne etapy przepływu pracy.
Cechy i korzyści
  • Płytki PCREppendorf® Twin tec łączą w sobie poliwęglanową ramę i polipropylenowe studzienki dla optymalnej wydajności.
  • Niezwykle cienkościenne studzienki z polipropylenu gwarantują optymalny transfer ciepła do próbki.
  • Wyjątkowo solidna i odporna na skręcanie ramka z poliwęglanu.
  • Ścięty narożnik i alfanumeryczne odniesienie do siatki.
  • Podniesione krawędzie studzienek dla skutecznego uszczelnienia, zmniejszają również ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.
  • Certyfikowany brak wykrywalnego ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
  • Pasuje do większości termocyklerów.
  • Maksymalna objętość dołka 250 μL (w przypadku stosowania z paskami z pokrywką).
  • Lepsza tolerancja między dołkami.
  • Idealne również do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym - matryca OptiTrack® zapewnia szybszą identyfikację próbki i mniej błędów pipetowania.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)