EP0030127781
Eppendorf® Microplate Sealing Films & Foils
PCR film, PCR clean, autoclavable, self-adhesive, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Folie uszczelniające, PCR, Płyty
Wybierz wielkość
740,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
740,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
autoclavable
PCR film
self-adhesive
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030127781
metody
PCR: suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Szczelne folie samoprzylepne zapobiegają utracie próbek w wyniku parowania.
- Wysoka odporność chemiczna na większość substancji w laboratorium.
- Łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów.
- Przezroczyste uszczelnienie zapewnia lepszą przejrzystość wizualną i pomaga w monitorowaniu próbek.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)