BR701370
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for (for automation), polypropylene
Synonim(y):
Accessories, PCR, Plates, Sealing films
Wybierz wielkość
783,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
783,00 zł
Polecane produkty
Materiały
film (PP/PE-HD)
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
piercable
self-adhesive
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701370
przydatność
suitable for (for automation)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Możliwość przebijania
- Strefy wolne od kleju dla zadań wolnych od zanieczyszczeń
- Szczelne uszczelnienie minimalizujące parowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)