CLS3744
Corning® Thermowell GOLD PCR tubes
0.2mL PCR tubes, flat cap, non-sterile, assorted colors, 1000/cs
Synonim(y):
0.2 mL PCR tubes, PCR tubes
Wybierz wielkość
705,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
705,00 zł
Polecane produkty
Materiały
conical bottom tube
flat cap
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
graduations: no
Bottom style: conical
opakowanie
case of 1000
pack of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 3744
metody
PCR: suitable
pojemność
0.2 mL
kolor
assorted colors
assorted colors
dopasowywanie
cap (push fit)
przydatność
suitable for (PCR applications)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- 0.2mL PCR tubes (assorted colors) are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
- With flat cap for easy piercing and marking
- Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)