Kluczowe dokumenty
EP0030124332
Eppendorf® PCR tubes
colorless, capacity 0.2 mL, pack of 1000 ea
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
Wybierz wielkość
1 PKG
710,00 zł
710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NC.21
710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
Właściwości
graduations: no
neck thread Push fit
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030124332
pojemność
0.2 mL
Cechy i korzyści
  • Pokrywa na zawiasach z określonym położeniem i szczelnym zamknięciem zapobiega zanieczyszczeniu i parowaniu.
  • Pokrywka jest wytrawiona, aby zapewnić wygodę etykietowania.
  • Zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną przezroczystość nawet na podstawie probówki
  • Łatwe otwieranie
  • Nadaje się do wszystkich termocyklerów z blokiem o pojemności 0,2 ml
  • Produkt jest testowany seryjnie i certyfikowany jako wolny od DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR (PCR clean).
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)