Merck
EP0030122275
Eppendorf® DNA LoBind tubes
capacity 25 mL, PCR clean, screw top cap, withstand 17,000xg, pkg of 200 ea (5 bags x 40 tubes)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
conical bottom
polypropylene
screw top cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
PCR clean
RNase free
graduations: no
lid
opakowanie
pkg of 200 ea (5 bags x 40 tubes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122275
Parametry
17,000 x g rpm speed
metody
DNA purification: suitable
PCR: suitable
pojemność
25 mL
kolor
colorless
przydatność
suitable for PCR
suitable for molecular biology
typ wiązania
DNA low binding
Opis ogólny
Maksymalizacja odzysku kwasów nukleinowych. Probówki Eppendorf LoBind znacznie zmniejszają wiązanie próbki z powierzchnią, zapewniając maksymalny odzysk cząsteczek DNA i RNA. Idealne rozwiązanie do przygotowywania próbek i długoterminowego przechowywania cennych kwasów nukleinowych
Probówki DNA LoBind, zakręcane, DNA LoBind, 25 ml, czyste do PCR, bezbarwne, 200 probówek (4 worki × 50 probówek)
Cechy i korzyści
  • Materiał Eppendorf LoBind zapewnia zoptymalizowane odzyskiwanie próbek w celu uzyskania lepszych wyników testów.
  • Nie zawiera powłoki powierzchniowej (np. silikonu), aby zminimalizować ryzyko interferencji z próbką.
  • Certyfikowana czystość PCR: wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR
  • Dostępne w formatach probówek, mikropłytek i głębokich dołków, co ułatwia skalowanie.
  • Precyzyjne uszczelnienie pokrywy dla minimalnego parowania w formacie probówki
  • Prędkość wirowania do 17 000x_g do zastosowań w biologii molekularnej
Znacznie zmniejsza wiązanie próbki z powierzchnią, aby zapewnić maksymalny odzysk cząsteczek DNA i RNA.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)