BAF369430010
SP Bel-Art® Sterileware™ Volumetric Sampling Spoons
white high-density polyethylene, capacity 10 mL (0.34 oz), L 17.1 cm (6.75 in.), sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, łyżka, łyżka pomiarowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white high-density polyethylene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36943-0010
Długość
17.1 cm (6.75 in.)
bowl diam.
1.375 in. (35 mm)
pojemność
10 mL (0.34 oz)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Poziomowanie do górnej części miski zapewnia dokładne pomiary próbek
- Wykonane z materiałów zgodnych z FDA i UE; bezpieczne do stosowania w żywności, lekach i kosmetykach
- Łyżki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
- Sterylność po napromieniowaniu promieniami gamma (SAL 10^-6)
- Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Produkty sterylizowane nie podlegają zwrotowi.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)