Kluczowe dokumenty
EMU058381
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mapk9
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AACTGTGGGGACTCGTATGCATGTGACCACAAATGCTTGCTTGAACTTGCCCATGTAGCACTTTGGGAATCAGCATTTAAATGCCAAATAATCTTGCAGGTAGTTCTGCTTCTAGAATAATCTCTTAATCCTCTTTAGTAATTTGGTGTCTGTCCACAAAAAAATAGATTATGTGTATTAATTGGCCACCGTCATATATCATATCTTACCCACTTTATGGTATGATTTATTCTATCTTTTGTATTTCAGAAGGAATATAATTAAATTTATTTAATAAATAAAAATACAGCTATTCTTAAATTTGTGATGTTTTAGGCTGAGAATTACCACTGCTCTATGTAGACACTCTGTGCCCTTTAAACTGCCCACTGTGGGATACTTTATGTACAGCTTTCTGCATGACAAAGTTCCCAGTTGTATTCCATGCTGCTTAAGACATCTGTCACCTTAAATCCTGCCCACGAATTTCCTTTTTCTTGTTCCTTTGGACATGGATCTAGAATCCTCCACAGAACTTCACCTTCTTTATCACAAAGCACCCCATCTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ting Li et al.
Acta pharmacologica Sinica, 36(12), 1503-1513 (2015-11-26)
Platycodin D, the main saponin isolated from Chinese herb Platycodonis Radix, exhibits anticancer activities against various cancer cell lines. Here we evaluated its anticancer action against human hepatocellular carcinoma cells in vitro and in vivo, and elucidated the relationship between