Z743122
Julabo® immersion cooler with probe
FT900, temp. range -90 °C (30 °C), AC/DC input 115 V AC, Schuko plug
Wybierz wielkość
45 900,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
45 900,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
FT900
Julabo 9650890
Parametry
-90 °C temp. range (30 °C)
wydajność chłodnicza
0.3 kw (at 20 °C)
dł. złączki
160 cm
sonda dł. × śr.
65 cm × 1.5 cm , flexible
Opis ogólny
lub niższej, a także do szybkiego chłodzenia cieczy. Chłodnice zanurzeniowe JULABO zajmują niewiele miejsca i stanowią ekonomiczne rozwiązanie zapobiegające wykorzystaniu wody wodociągowej do chłodzenia. Łatwość obsługi sprawia, że ta seria modeli jest idealnym narzędziem do różnych zastosowań chłodniczych.
Modele ze zintegrowaną kontrolą temperatury i zewnętrznym czujnikiem Pt100 mogą utrzymywać dowolną stałą temperaturę.
Twoje zalety
Szybkie chłodzenie cieczy do niskich temperatur
Chłodzenie przeciwprądowe cieczy w połączeniu z cyrkulatorami grzewczymi
Przyjazne dla środowiska dzięki oszczędności cennej wody wodociągowej
Przyjazna dla użytkownika obsługa i obsługa
Kompaktowa konstrukcja, niewielkie rozmiary
Zastępowanie suchego lodu
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)