Kluczowe dokumenty
EMU044851
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Arhgap24
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACAGCGGAATTTGACTTTGGAAACGGAAATGCTGAGCCTCCATGACGAACTGGATCAAGAGAGGAAAAAGTTCACCATGATAGAAATCAAGATGAGAAACGCTGAGCGCGCAAAGGAGGATGCGGAGAAAAGGAACGACATGCTCCAGAAGGAGATGGAGCAGTTCTTCTCCACATTTGGAGACCTGACAGTGGAACCCAGGAGAAGCGAGAGAGGAAACACAATCTGGATCCAGTGAGCCTTTCTCTGTCCTGGACCGCTCGCTCCGCGGAGGACTCTGGGGACTCCGGGGCAAACAGTGTTGGGGAACAGGTGTGGGATCAGGTGGTTGGTCTGTGTAGAGCTTCATCTGGTGCAGGAATCTCATTTCCAGACATCACTATCCATATCTGCAGTGTGTACCAAAGTTATATCATGCTCCATAATGCTACTGTCAAGTGTTACAACTGGATATGTGTATAGAGAGTAGTTTCTAAGATGTCAATAAGAGTAAGAAGCATATATCTCAATGATTATTTTATTGCAAGTCCTGTATTTAAATGTCGAATCAATACTTTGTTGCAATTTAGCTTGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Flaviana Marzano et al.
Molecular biology of the cell, 26(15), 2733-2741 (2015-06-13)
The regulation of insulin-like growth factor-binding protein 3 (IGFBP3) gene expression is complex, because it can be induced by agents that both stimulate and inhibit the proliferation. The principal aim of this study was to investigate whether p73, a member
Eva Tonsing-Carter et al.
Molecular cancer therapeutics, 14(12), 2850-2863 (2015-10-24)
Triple-negative breast cancers (TNBC) are typically resistant to treatment, and strategies that build upon frontline therapy are needed. Targeting the murine double minute 2 (Mdm2) protein is an attractive approach, as Mdm2 levels are elevated in many therapy-refractive breast cancers.