Kluczowe dokumenty
EMU023091
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rnaseh1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAAGGCTCAGAACATCAGCAAGCTGGTTCTGTACACAGACAGCATGTTCACCATCAATGGGATAACTAACTGGGTTCAGGGCTGGAAGAAGAATGGCTGGAGAACAAGTACAGGGAAAGATGTGATCAACAAGGAGGACTTCATGGAGCTGGACGAGCTCACTCAGGGCATGGACATCCAGTGGATGCACATTCCTGGTCACTCAGGATTTGTGGGCAATGAAGAGGCCGACAGACTGGCACGGGAAGGAGCGAAGCAGTCTGAGGACTGAGCAGAGGAGCTGCTGCCGACTCAGACCCAAGGCAGAGGCTGTTTCTTTACCCTGCCGTGCACTGAGCTGTGCATGGAGGACACAGTGTAACCTGTGGCACAGCTTGGTGAGACGTGCTTACATAATGGAAAGGAAGTGTTAAATCCTGCTTTTGTGAGATTTCAGGGTCTGTCCCAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shin-Ichiro Hori et al.
Biochemical and biophysical research communications, 464(2), 506-511 (2015-07-15)
Antisense oligonucleotides (ASOs) can suppress the expression of a target gene by cleaving pre-mRNA and/or mature mRNA via RNase H1. Following the initial endonucleolytic cleavage by RNase H1, the target RNAs are degraded by a mechanism that is poorly understood.
Matthias Groh et al.
PLoS genetics, 10(5), e1004318-e1004318 (2014-05-03)
Friedreich ataxia (FRDA) and Fragile X syndrome (FXS) are among 40 diseases associated with expansion of repeated sequences (TREDs). Although their molecular pathology is not well understood, formation of repressive chromatin and unusual DNA structures over repeat regions were proposed