Wybierz wielkość
578,00 zł
1190,00 zł
578,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
product line
MISSION®
color
Green (6-FAM)
storage temp.
−20°C
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| color Green (6-FAM) | color Red (Cyanine 5) | color Green-Yellow (Cyanine 3) | color Green (6-FAM) |
Application
Features and Benefits
- Uniwersalna kontrola negatywna siRNA znakowana 6-FAM umożliwia łatwą wizualizację siRNA w komórkach za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej.
- Szybka ocena skuteczności transfekcji.
- Gotowe do użycia.
- Dostępne w trzech rozmiarach dla wygody użytkownika.
- Kompatybilny z komórkami ludzkimi, mysimi i szczurzymi.
Legal Information
Related product
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Kontrole negatywne siRNA MISSION zapewniają podstawową skuteczność nokautu mRNA; testowane na komórkach ludzkich, szczurzych i mysich, zaprojektowane bez homologii genów.
MISSION siRNA Negative Controls ensure mRNA knockdown efficiency baseline; tested in human, rat, and mouse cells, designed without gene homology.