Przejdź do
SIC006
MISSION® Uniwersalna fluorescencyjna kontrola negatywna siRNA #2, cyjanina 5
Synonim(y):
MISSION® siRNA Fluorescent Universal Negative Control, Cyanine 5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 nmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
578,00 zł
10 nmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
578,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
color
Red (Cyanine 5)
storage temp.
−20°C
Application
Kontrole negatywne są istotną częścią każdego eksperymentu siRNA, a tutaj oferujemy uniwersalną kontrolę negatywną siRNA #2 sprzężoną z cyjaniną 5 w celu łatwej wizualizacji i oceny skuteczności transfekcji.
Features and Benefits
  • Uniwersalna kontrola negatywna siRNA znakowana cyjaniną 5 umożliwia łatwą wizualizację siRNA w komórkach za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej.
  • Szybka ocena skuteczności transfekcji.
  • Gotowy do użycia.
  • Dostępna w trzech rozmiarach dla wygody użytkownika.
  • Kompatybilny z komórkami ludzkimi, mysimi i szczurzymi.
Legal Information
Wszystkie oligo siRNA są sprzedawane na licencji Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SIC004SIC008SIC005
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
color
Red (Cyanine 5)
color
Green-Yellow (Cyanine 3)
color
Green (6-FAM)
color
Red (Cyanine 5)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)