Kluczowe dokumenty
EMU012411
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rab24
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGTGACCTGCTGGAGGAAGACAGGCGGCGCCGTCGTGTAGACTTCCATGATGTTCAGGACTATGCCGATAATATCAAAGCCCAACTCTTTGAAACATCCAGCAAGACAGGCCAAAGTGTGGATGAACTCTTCCAGAAAGTGGCTGAGGATTACGTCAGTGTGGCTGCTTTCCAGGTGATGACAGAGGACAAAGGTGTGGATTTGAGCCAGAAGGCAAACCCTTACTTCTACAGCTGTTGTCATCACTGAGTCACCAGTCATCTGGCCCAGTGGAATTAGATGAATTCCCAGAGGGGCTGGACCTGACTCTTGTCTGGGCTGGAATGGTCAAGCGTCTGAGCTATTCCAGGTGCCTCTCACAGCAGAGGTGGCACCTGCCTGTGCTGGCCCATGGAACGGAGGCAGTATTGGGCTGACTGTGGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Celina Amaya et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 17(11), 1181-1196 (2016-10-27)
Endocytosis is a multistep process engaged in extracellular molecules internalization. Several proteins including the Rab GTPases family coordinate the endocytic pathway. The small GTPase Rab7 is present in late endosome (LE) compartments being a marker of endosome maturation. The Rab
Päivi Ylä-Anttila et al.
Autophagy, 11(10), 1833-1848 (2015-09-02)
RAB24 belongs to a family of small GTPases and has been implicated to function in autophagy. Here we confirm the intracellular localization of RAB24 to autophagic vacuoles with immuno electron microscopy and cell fractionation, and show that prenylation and guanine