Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 22 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
42181504
22 500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
aluminum
description
USB 3.0
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 6749
H × L × W
(100 mm) (90 mm) (90 mm)
weight
1.0 kg
General description
For years, the choice between manual and automated cell counting has been a difficult one. Manual cell counting, on the one hand, is accurate, but time-consuming and very user-dependent. Automated cell counting, is much faster and less user-dependent, but the cost of disposable counting slides can be an issue. A tough choice, but now there is a solution.
The new Corning Cell Counter is the first automated cell counter that combines the best of both worlds. It is:
The new Corning Cell Counter is the first automated cell counter that combines the best of both worlds. It is:
- Fast – thanks to its online image processing
- Accurate – thanks to its cloud-based machine learning algorithm.
- Low-cost – works with common reusable glass hemocytometer. No consumables required.
Other Notes
Windows 10 tablet or computer with a USB 3.0 port.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| weight 1.0 kg | weight - | weight - | weight - |
| description USB 3.0 | description - | description - | description - |
| material aluminum | material - | material - | material - |
| manufacturer/tradename Corning 6749 | manufacturer/tradename Scepter | manufacturer/tradename Benchmark Scientific E7500-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific E7500-E |
| H × L × W (100 mm) (90 mm) (90 mm) | H × L × W - | H × L × W - | H × L × W - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?