Kluczowe dokumenty
EHU123221
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TP53
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CATGAGCGCTGCTCAGATAGCGATGGTCTGGCCCCTCCTCAGCATCTTATCCGAGTGGAAGGAAATTTGCGTGTGGAGTATTTGGATGACAGAAACACTTTTCGACATAGTGTGGTGGTGCCCTATGAGCCGCCTGAGGTTGGCTCTGACTGTACCACCATCCACTACAACTACATGTGTAACAGTTCCTGCATGGGCGGCATGAACCGGAGGCCCATCCTCACCATCATCACACTGGAAGACTCCAGTGGTAATCTACTGGGACGGAACAGCTTTGAGGTGCGTGTTTGTGCCTGTCCTGGGAGAGACCGGCGCACAGAGGAAGAGAATCTCCGCAAGAAAGGGGAGCCTCACCACGAGCTGCCCCCAGGGAGCACTAAGCGAGCACTGCCCAACAACACCAGCTCCTCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mingyan Lin et al.
BMC systems biology, 10(1), 105-105 (2016-11-17)
Individuals with 22q11.2 Deletion Syndrome (22q11.2 DS) are a specific high-risk group for developing schizophrenia (SZ), schizoaffective disorder (SAD) and autism spectrum disorders (ASD). Several genes in the deleted region have been implicated in the development of SZ, e.g., PRODH
Yukihiro Furusawa et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 22(10), 1225-1234 (2017-07-25)
Hyperthermia induced by heat stress (HS) is known to inhibit proliferation and induce cell death in cancer. We previously demonstrated that checkpoint kinase 1 (Chk1) contributes to G
Beilei Zhang et al.
Cancer letters, 459, 50-58 (2019-06-05)
MicroRNAs (miRNAs) were involved in cancer progression, and the targeting of miRNAs by natural agents has opened avenues for cancer treatment and drug development. miR-16 functions as a tumor suppressor and is frequently deleted or downregulated in various human cancers
Myriam Fezai et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 41(6), 2279-2288 (2017-05-01)
Injury by the sting of Lesser weever fish (Trachinus vipera) may lead to severe pain, edema or tissue necrosis. Cellular effects of the venom are still incompletely understood. Previous observations revealed that purified Lesser weever fish venom (LWFV) induces suicidal
Vinod Vijay Subhash et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(12), 3087-3096 (2016-09-18)
Identification of synthetically lethal cellular targets and synergistic drug combinations is important in cancer chemotherapy as they help to overcome treatment resistance and increase efficacy. The Ataxia Telangiectasia Mutated (ATM) kinase is a nuclear protein that plays a major role