Kluczowe dokumenty
EHU116541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SGK3, C8ORF44-SGK3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTATTGCCGAGATGTTGCTGAAATGTATGACAATATCCTTCACAAACCCCTAAGTTTGAGGCCAGGAGTGAGTCTTACAGCCTGGTCCATTCTGGAAGAACTCCTAGAAAAAGACAGGCAAAATCGACTTGGTGCCAAGGAAGACTTTCTTGAAATTCAGAATCATCCTTTTTTTGAATCACTCAGCTGGGCTGACCTTGTACAAAAGAAGATTCCACCACCATTTAATCCTAATGTGGCTGGACCAGATGATATCAGAAACTTTGACACAGCATTTACAGAAGAAACAGTTCCATATTCTGTGTGTGTATCTTCTGACTATTCTATAGTGAATGCCAGTGTATTGGAGGCAGATGATGCATTCGTTGGTTTCTCTTATGCACCTCCTTCAGAAGACTTATTTTTGTGAGCAGTTTGCCATTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuanzhong Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(8), E1500-E1508 (2017-02-09)
Many estrogen receptor alpha (ERα)-positive breast cancers initially respond to aromatase inhibitors (AIs), but eventually acquire resistance. Here, we report that serum- and glucocorticoid-inducible kinase 3 (SGK3), a kinase transcriptionally regulated by ERα in breast cancer, sustains ERα signaling and
Laura Creevey et al.
Molecular cancer therapeutics, 18(10), 1731-1743 (2019-07-11)
Divergent roles for androgen receptor (AR) in breast cancer have been reported. Following aromatase inhibitor (AI) treatment, the conversion of circulating androgens into estrogens can be diminished by >99%. We wished to establish whether the steroid environment can dictate the
Shingo Miyata et al.
Biochemical and biophysical research communications, 464(1), 76-82 (2015-06-06)
Major depression, one of the most prevalent mental illnesses, is thought to be a multifactorial disease related to both genetic and environmental factors. However, the genes responsible for and the pathogenesis of major depression at the molecular level remain unclear.
Huailei Liu et al.
Journal of neuro-oncology, 122(3), 431-439 (2015-02-28)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most malignant brain tumor in humans. Previous studies have demonstrated that microRNA plays important roles in the development and proliferation of GBM cells. Here we defined the mechanism by which miR-212-3p regulated the proliferation of