EHU111111
MISSION® esiRNA
targeting human KMT5A
About This Item
Polecane produkty
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGACGGGGAGAACGTATTTACCGGGCAGTCAAAGATCTATTCCTACATGAGCCCGAACAAATGCTCTGGAATGCGTTTCCCCCTTCAGGAAGAGAACTCAGTTACACATCACGAAGTCAAATGCCAGGGGAAACCATTAGCCGGAATCTACAGGAAACGAGAAGAGAAAAGAAATGCTGGGAACGCAGTACGGAGCGCCATGAAGTCCGAGGAACAGAAGATCAAAGACGCCAGGAAAGGTCCCCTGGTACCTTTTCCAAACCAAAAATCTGAAGCAGCAGAACCTCCAAAAACTCCACCCTCATCTTGTGATTCCACCAATGCAGCCATCGCCAAGCAAGCCCTGAAAAAGCCCATCAAGGGCAAACAGGCCCCCCGAAAAAAAGCTCAAGGAAAAACGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KMT5A(387893) , SETD8(387893)
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1