Kluczowe dokumenty
EHU083501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AKT1, RP11-982M15.2
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACAATCCGATTCACGTAGGGAAATGTTAAGGACTTCTGCAGCTATGCGCAATGTGGCATTGGGGGGCCGGGCAGGTCCTGCCCATGTGTCCCCTCACTCTGTCAGCCAGCCGCCCTGGGCTGTCTGTCACCAGCTATCTGTCATCTCTCTGGGGCCCTGGGCCTCAGTTCAACCTGGTGGCACCAGATGCAACCTCACTATGGTATGCTGGCCAGCACCCTCTCCTGGGGGTGGCAGGCACACAGCAGCCCCCCAGCACTAAGGCCGTGTCTCTGAGGACGTCATCGGAGGCTGGGCCCCTGGGATGGGACCAGGGATGGGGGATGGGCCAGGGTTTACCCAGTGGGACAGAGGAGCAAGGTTTAAATTTGTTATTGTGTATTATGTTGTTCAAATGCATTTTGGGGGTTTTTAATCTTTGTGACAGGAAAGCCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Farrukh Aqil et al.
Cancer letters, 449, 186-195 (2019-02-17)
Gene-silencing with targeted siRNAs has great potential as a therapeutic approach for various diseases including cancer. However, intracellular delivery of siRNA is challenging. We used bovine milk exosomes as a novel system for siRNA delivery. First, we demonstrated that exosomes
Gang Shen et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 50(2), 798-809 (2018-10-12)
Bromodomain-containing protein 4 (BRD4) overexpression participates in prostate cancer progression by enhancing the transcriptional activity and expression of several key oncogenes. AZD5153 is a novel BRD4 inhibitor. Prostate cancer cells were treated with AZD5153. Cell survival was tested by MTT
Jun-Shan Liu et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 61, 152843-152843 (2019-05-01)
Hepatocellular carcinoma (HCC) ranks third among the most common causes of cancer-related deaths worldwide. The chemotherapy for HCC is still insufficient, so far. In searching for effective anti-HCC agents from traditional Chinese medicine, we discovered that aloperine (ALO), a quinolizidine
Alexander Kretschmer et al.
Scientific reports, 9(1), 7826-7826 (2019-05-28)
Tunneling nanotubes (TNTs) are actin-based membranous structures bridging distant cells for intercellular communication. We define roles for TNTs in stress adaptation and treatment resistance in prostate cancer (PCa). Androgen receptor (AR) blockade and metabolic stress induce TNTs, but not in
Sisi Chen et al.
Experimental hematology, 45, 74-84 (2016-10-25)
Although practiced clinically for more than 40 years, the use of hematopoietic stem cell (HSC) transplantation remains limited by the inability to expand functional HSCs ex vivo. To determine the role of phosphoinositide 3-kinase (PI3K)/AKT signaling in human hematopoietic stem and progenitor
Produkty
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.