Kluczowe dokumenty
EHU062091
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NFIA
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGTTCTTTCCAACCCAGACCAGAAAGGCAAGATGCGAAGAATTGACTGCCTCCGCCAGGCAGATAAAGTCTGGAGGTTGGACCTTGTTATGGTGATTTTGTTTAAAGGTATTCCGCTGGAAAGTACTGATGGCGAGCGCCTTGTAAAGTCCCCACAATGCTCTAATCCAGGGCTCTGTGTCCAACCCCATCACATAGGGGTTTCTGTTAAGGAACTCGATTTATATTTGGCATACTTTGTGCATGCAGCAGATTCAAGTCAATCTGAAAGTCCCAGCCAGCCAAGTGACGCTGACATTAAGGACCAGCCAGAAAATGGACATTTGGGCTTCCAGGACAGTTTTGTCACATCAGGTGTTTTTAGTGTCACTGAGCTAGTAAGAGTGTCACAGACACCAATAGCTGCAGGAACTGGCCCAAATTTTTCTCTCTCAGATTTGGAAAGTTCTTCATACTACAGCATGAGTCCAGGAGCAAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chin-Cheng Lee et al.
PloS one, 12(3), e0173890-e0173890 (2017-03-23)
MicroRNAs are small noncoding RNAs that post-transcriptionally control the expression of genes involved in glioblastoma multiforme (GBM) development. Although miR-302b functions as a tumor suppressor, its role in GBM is still unclear. Therefore, this study comprehensively explored the roles of
Hairui Yuan et al.
Journal of cellular physiology, 236(3), 1810-1821 (2020-07-24)
miR-142a-5p plays critical roles in multiple biological processes and diseases, such as inflammation and tumorigenesis. However, it remains to be explored if and how miR-142a-5p contributes to osteoblast differentiation. In this study, our results showed that miR-142a-5p was highly expressed
Wenxiang Hu et al.
Cell stem cell, 24(2), 299-308 (2019-01-15)
Thiazolidinedione drugs (TZDs) target the transcriptional activity of peroxisome proliferator activated receptor γ (PPARγ) to reverse insulin resistance in type 2 diabetes, but side effects limit their clinical use. Here, using human adipose stem cell-derived adipocytes, we demonstrate that SNPs
Motoshi Nagao et al.
Nature communications, 7, 11102-11102 (2016-03-24)
Multipotent neural precursor cells (NPCs) generate astrocytes at late stages of mammalian neocortical development. Many signalling pathways that regulate astrocytogenesis directly induce the expression of GFAP, a marker of terminally differentiated astrocytes. However, astrocyte specification occurs before GFAP expression and