Kluczowe dokumenty
TMO565-0010
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 150 mL, polyethersulfone, pore size 0.1 μm, case of 12 ea
Synonim(y):
dolny system filtracji, sterylna filtracja
Wybierz wielkość
12 EACH
611,00 zł
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EACH
611,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polyethersulfone
polyethersulfone membrane
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 565-0010
pojemność filtra
150 mL
wielkość porów
0.1 μm pore size
Opis ogólny
Górna komora z podziałką, membrana z polieterosulfonu (PES), oferuje wyższe natężenie przepływu wody, niższą zawartość substancji ekstrahowalnych (brak środka zwilżającego), niższe wiązanie białek oraz większą wytrzymałość, pojemność i odporność chemiczną niż octan celulozy, nitroceluloza lub nylon. Sterylne.
Pakowane po 12 sztuk.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)