Kluczowe dokumenty
EHU024901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CCNB1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTGGTGTCACTGCCATGTTTATTGCAAGCAAATATGAAGAAATGTACCCTCCAGAAATTGGTGACTTTGCTTTTGTGACTGACAACACTTATACTAAGCACCAAATCAGACAGATGGAAATGAAGATTCTAAGAGCTTTAAACTTTGGTCTGGGTCGGCCTCTACCTTTGCACTTCCTTCGGAGAGCATCTAAGATTGGAGAGGTTGATGTCGAGCAACATACTTTGGCCAAATACCTGATGGAACTAACTATGTTGGACTATGACATGGTGCACTTTCCTCCTTCTCAAATTGCAGCAGGAGCTTTTTGCTTAGCACTGAAAATTCTGGATAATGGTGAATGGACACCAACTCTACAACATTACCTGTCATATACTGAAGAATCTCTTCTTCCAGTTATGCAGCACCTGGCTAAGAATGTAGTCATGGTAAATCAAGGACTTACAAAGCACATGACTGTCAAGAACAAGTATGCCACATCGAAGCATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Li et al.
World journal of gastroenterology, 27(10), 939-958 (2021-03-30)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most prevalent cancers in human populations worldwide. Huanglian decoction is one of the most important Chinese medicine formulas, with the potential to treat cancer. To investigate the role and mechanism of Huanglian decoction
Jinglan Jin et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 54-54 (2020-03-07)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the important types of liver cancer. LncRNA is an important regulatory factor that regulates many biological processes such as tumor cells during tumorigenesis and metastasis. LINC00346 has been associated with various types of liver
Daniel Hayward et al.
The Journal of cell biology, 218(4), 1182-1199 (2019-01-25)
Spindle checkpoint signaling is initiated by recruitment of the kinase MPS1 to unattached kinetochores during mitosis. We show that CDK1-CCNB1 and a counteracting phosphatase PP2A-B55 regulate the engagement of human MPS1 with unattached kinetochores by controlling the phosphorylation status of