E4890
trans-9,10-Epoxystearic acid methyl ester
~98% (capillary GC)
About This Item
Polecane produkty
Próba
~98% (capillary GC)
Postać
solid
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC[C@@H]1O[C@H]1CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-8-11-14-17-18(22-17)15-12-9-7-10-13-16-19(20)21-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3/t17-,18-/m0/s1
Klucz InChI
CAMHHLOGFDZBBG-ROUUACIJSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3