Kluczowe dokumenty
E4644
Anti-Erythropoietin Receptor antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-EPO R, Anti-EPO Receptor
Wybierz wielkość
1200,00 zł
Cena katalogowa2400,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
1200,00 zł
Cena katalogowa2400,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
ciąg SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H74O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(41)43-40(42)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19-20,22H,3-16,18,21,23-38H2,1-2H3/b19-17+,22-20+
Klucz InChI
WOPZJDCVLPFUEY-ZEYSCXRRSA-N
informacje o genach
human ... EPOR(2057)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemia (1 artykuł)
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?