Kluczowe dokumenty
SAB2100693
Sigma-Aldrich
Anti-EPOR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Erythropoietin receptor, Anti-MGC138358
Wybierz wielkość
100 μL
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2020,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.41
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, dog, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
ciąg SMILES
O(C(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C40H74O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(41)43-40(42)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-38H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
Klucz InChI
QLXNJYBNAORLFC-CLFAGFIQSA-N
informacje o genach
human ... EPOR(2057)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę N-końcowego regionu ludzkiego EPOR
Zastosowanie
Przeciwciało anty-EPOR produkowane u królików zostało wykorzystane w analizie immunoblot i magnetycznym sortowaniu komórek.[1]
Działania biochem./fizjol.
Receptor erytropoetyny należy do rodziny receptorów cytokin. Po związaniu erytropoetyny receptor erytropoetyny aktywuje kinazę tyrozynową Jak2, która aktywuje różne szlaki wewnątrzkomórkowe, w tym: Ras/MAP kinazę, 3-kinazę fosfatydyloinozytolu i czynniki transkrypcyjne STAT. Stymulowany receptor erytropoetyny wydaje się odgrywać rolę w przeżyciu komórek erytroidalnych. Wady receptora erytropoetyny mogą powodować erytroleukemię i rodzinną erytrocytozę. Receptor erytropoetyny jest członkiem rodziny receptorów cytokin. Po związaniu erytropoetyny receptor erytropoetyny aktywuje kinazę tyrozynową Jak2, która aktywuje różne szlaki wewnątrzkomórkowe, w tym: Ras/MAP kinazę, 3-kinazę fosfatydyloinozytolu i czynniki transkrypcyjne STAT. Stymulowany receptor erytropoetyny wydaje się odgrywać rolę w przeżyciu komórek erytroidalnych. Wady receptora erytropoetyny mogą powodować erytroleukemię i rodzinną erytrocytozę. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DHLGASLWPQVGSLCLAGAAWAPPPNLPDPKFESKAALLAARGPEELL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Patapia Zafiriou et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(9), 2480-2491 (2014-05-09)
The role of erythropoietin (Epo) in myocardial repair after infarction remains inconclusive. We observed high Epo receptor (EPOR) expression in cardiac progenitor cells (CPCs). Therefore, we aimed to characterize these cells and elucidate their contribution to myocardial regeneration on Epo