Przejdź do
E2031
Eliprodil
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
α-(4-Chlorophenyl)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperidineethanol, SL 820715
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
828,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23ClFNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CN1CCC(CC1)Cc2ccc(F)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C20H23ClFNO/c21-18-5-3-17(4-6-18)20(24)14-23-11-9-16(10-12-23)13-15-1-7-19(22)8-2-15/h1-8,16,20,24H,9-14H2
InChI key
GGUSQTSTQSHJAH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Adra1a(29412)
Biochem/physiol Actions
NR2B selective NMDA glutamate receptor antagonist which appears to target the "polyamine site" on the NMDA receptor, setting it apart from other NR2B receptor antagonists. Possesses neuroprotective effects in models of ischemia, but prolongs the QT interval in patients; currently under investigation for acute and chronic pain.
NR2B selective NMDA glutamate receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L6295SML1428SML2500
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eliprodil
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)