Przejdź do
S9896
Saporin Peptide
lyophilized powder, from Saponaria officinalis seeds
Synonim(y):
Saponin Extract
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2420,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Saporin from Saponaria officinalis seeds, lyophilized powder
biological source
plant seeds (Saponaria officinalis)
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
activity assay: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Saporin from Saponaria officinalis seeds has an N-terminal domain which is β-stranded and a C-terminal domain which is α-helical. It is made up of 253 amino acids and has a molecular weight of 28,621Da.
Application
Saporin from Saponaria officinalis seeds has been used to study its antifungal activity against Fusarium verticillioides.
Biochem/physiol Actions
Saporin from Saponaria officinalis seeds is a ribosome inactivating protein. It is used for the preparation of immunoconjugates. It has been shown to induce the formation of micronuclei in cultured human lymphocytes, thereby reducing cell viability and enhancing apoptosis.
Packaging
Package size based on protein content.
Physical form
Lyophilized powder containing glucose and sodium phosphate buffer salts
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6905M0253A3559
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
biological source
plant seeds (Saponaria officinalis)
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
mouse
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
-
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)