Kluczowe dokumenty
5.04539
Sigma-Aldrich
Eliprodil
Synonim(y):
α-(4-chlorofenylo)-4-[(4-fluorofenylo)metylo]-1-piperydynoetanol, antagonista NMDA IX
Wybierz wielkość
10 MG
361,00 zł
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
361,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23ClFNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 17 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)CC2CCN(CC2)CC(O)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C20H23ClFNO/c21-18-5-3-17(4-6-18)20(24)14-23-11-9-16(10-12-23)13-15-1-7-19(22)8-2-15/h1-8,16,20,24H,9-14H2
Klucz InChI
GGUSQTSTQSHJAH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Negatywny modulator allosteryczny selektywny dla receptorów NMDA zawierających NR2B (IC50 = 1, >100 i >100 µM odpowiednio dla NR2B, NR2A i NR2C). Jest również silnym ligandem dla receptora ς1 (Ki = 0,013 µM), jednego z dwóch typów unikalnych nieopioidowych, niefencyklidynowych mózgowych receptorów ς. Blokuje neuronalne kanały Ca2+ bramkowane napięciem i selektywnie hamuje szybki składnik prądu opóźnionego prostownika K+ (IKr). Środek neuroprotekcyjny w ostrym udarze niedokrwiennym. Wydłuża odstęp QT w EKG.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 1, >100 i >100 →M odpowiednio dla NR2B, NR2A i NR2C.
Główny cel
Receptory NMDA
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Lengyel, C., et al. 2004. Br. J. Pharmacol.143, 152.
Nikam, S., et al. 2002. Curr Pharm Des.8, 845.Whittemore, E., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.282, 326.M
Bath, C., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.299, 103.
Carter, C., et al. 1994. Neuropsychopharmacol.11, 257.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3