Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł |
50 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
100 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł 1861,50 zł |
Informacje o tej pozycji
236,00 zł
Nazwa produktu
4-Chloro-1-naphthol, tablet
form
tablet
Quality Segment
mp
118-121 °C (lit.)
solubility
methanol: 10 mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
InChI key
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility methanol: 10 mL, clear, colorless | solubility acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly brown | solubility water, high purity: 0.25 tablet/mL, clear, colorless | solubility water: 1 tablet/3 mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form tablet | form crystalline | form tablet | form tablet |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 118-121 °C (lit.) | mp 118-121 °C (lit.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-1-naphthol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?