Merck
E1129
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane
Synonim(y):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
Beilstein:
1209237
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
gęstość pary
3.1 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
48 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
396 °F
granice wybuchowości
10.4 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
41.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)