Merck
D8928
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
ACS reagent, 97.5-100.5%
Synonim(y):
1,2-Cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, Chel-CD, DCTA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O8 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.35
Beilstein:
3222748
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
ACS reagent
Próba
97.5-100.5%
pozostałość po prażeniu
≤0.2%
mp
213-216 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
Klucz InChI
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
Informacje prawne
Chel is a trademark of Ciba-Geigy AG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3