Kluczowe dokumenty
D4790
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)aniline sulfate salt, 4-Amino-N,N-dimethylaniline sulfate salt, DMPPDA
About This Item
Polecane produkty
bp
495 °C (lit.)
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;1-5(2,3)4/h3-6H,9H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?