Merck
D4267
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine hemioxalate salt
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)aniline hemioxalate salt, 4-Amino-N,N-dimethylaniline hemioxalate salt, DMPPDA
About This Item
Wzór liniowy:
C8H12N2 · 1/2C2H2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1.CN(C)c2ccc(N)cc2
Przestroga
Darkens readily when exposed to air.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)