opis
for PCR Purification with Polymerase Removal
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Single step
- Recovers 90% of high quality dsDNA
- Removes polymerase from PCR reactions and cloning
- Optimized for 50 μL reaction
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs