Przejdź do
B9560
Binding Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
45 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
115 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
280 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
3.7 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
room temp
General description
For sample preparation use in some GenElute kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E1656N7411Q2259
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)