Merck
D2693
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-DARPP32 (pThr75) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, sufficient for 10 blots
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
zastosowanie
sufficient for 10 blots
masa cząsteczkowa
antigen 32 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
dot blot: 1:1,000
western blot: 1:1,000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PPP1R1B(84152)
mouse ... Ppp1r1b(19049)
Opis ogólny
DARPP32 jest fosfoproteiną o masie cząsteczkowej 32 kDa. Jest regulowana przez dopaminę (DA) i cAMP i jest związana z neuronami dopaminoceptywnymi posiadającymi receptory D-1 w zwojach podstawy mózgu. DARPP32 jest celem działania dopaminy.
Immunogen
syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający resztom aminokwasowym otaczającym DARPP32 fosforylowanym na treoninie 75.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-DARPP32 (pThr75) produkowane u królików jest odpowiednie do analizy dot blot i western blot w rozcieńczeniu roboczym 1:1000 przy użyciu lizatów szczurzego ogona.
Działania biochem./fizjol.
Stymulacja receptora dopaminy D1 zwiększa tworzenie cAMP, powodując fosforylację DARPP32. Fosforylacja DARPP32 odgrywa ważną rolę w regulacji neuroprzekaźnictwa dopaminergicznego. Aktywność tego białka odgrywa ważną rolę w działaniu alkoholu, kofeiny i 626.
Opis wartości docelowych
DARPP32 fosforylowany na Thr75 działa jako inhibitor PKA.
Postać fizyczna
Roztwór o stężeniu 100 μl w 10 mM HEPES, pH 7,5, 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA i 50% glicerolu.
Inne uwagi
Znakowanie przeciwciałem DARPP32 Thr75 jest znacznie zwiększone przez traktowanie kwasem okadaikowym.
Informacje prawne
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Lindskog et al.
Nature, 418(6899), 774-778 (2002-08-16)
Caffeine has been imbibed since ancient times in tea and coffee, and more recently in colas. Caffeine owes its psychostimulant action to a blockade of adenosine A(2A) receptors, but little is known about its intracellular mechanism of action. Here we
R E Maldve et al.
Nature neuroscience, 5(7), 641-648 (2002-06-18)
The medium spiny neurons of the nucleus accumbens receive both an excitatory glutamatergic input from forebrain and a dopaminergic input from the ventral tegmental area. This integration point may constitute a locus whereby the N-methyl-D-aspartate (NMDA)-subtype of glutamate receptors promotes
J A Bibb et al.
Nature, 402(6762), 669-671 (1999-12-22)
The physiological state of the cell is controlled by signal transduction mechanisms which regulate the balance between protein kinase and protein phosphatase activities. Here we report that a single protein can, depending on which particular amino-acid residue is phosphorylated, function
A A Fienberg et al.
Science (New York, N.Y.), 281(5378), 838-842 (1998-08-07)
Dopaminergic neurons exert a major modulatory effect on the forebrain. Dopamine and adenosine 3',5'-monophosphate-regulated phosphoprotein (32 kilodaltons) (DARPP-32), which is enriched in all neurons that receive a dopaminergic input, is converted in response to dopamine into a potent protein phosphatase
Per Svenningsson et al.
Science (New York, N.Y.), 302(5649), 1412-1415 (2003-11-25)
Three distinct classes of drugs: dopaminergic agonists (such as D-amphetamine), serotonergic agonists (such as LSD), and glutamatergic antagonists (such as PCP) all induce psychotomimetic states in experimental animals that closely resemble schizophrenia symptoms in humans. Here we implicate a common