Merck
CWDS-MFB570
Sigma-Aldrich
ColorWheel® Antibody-Ready mFluor Blue 570 Dye
greener alternative
Synonim(y):
12269 Blue 570
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
purified antibody
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
linia produktu
ColorWheel®
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
gel-filtration chromatography
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
kompatybilność
for use with ColorWheel® Dye-ready Antibodies (Required, sold separately)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Technologia 11665 to nowatorska i zastrzeżona metoda tworzenia własnych kombinacji przeciwciał i barwników do użytku w cytometrii przepływowej. Inkubując dowolne przeciwciało 11665 z dowolnym barwnikiem 11665, badacze mogą szybko i łatwo tworzyć pierwotne sprzężone przeciwciała do stosowania w jednokolorowej lub wielokolorowej analizie cytometrii przepływowej. Każde przeciwciało 11665 i barwnik są liofilizowane do długotrwałego przechowywania, co pozwala na prostotę i elastyczność bez kompromisów. Technologia 11665 wymaga zarówno przeciwciała 11665, jak i barwnika 11665 do zastosowania w cytometrii przepływowej.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt nie zawiera konserwantów, jest liofilizowany w celu zwiększenia stabilności i umożliwienia wysyłki w temperaturze otoczenia, a zatem jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Specyficzność
Barwnik 11665 Antibody-Ready mFluor Blue 570 jest przeznaczony do stosowania z przeciwciałami 11665 Dye-Ready w cytometrii przepływowej.
Zastosowanie
Cytometria przepływowa: Wzbudzenie: 505 nm, Emisja: 564 nm
Opis wartości docelowych
Barwnik mFluor Blue 570 jest doskonałą alternatywą dla R-fykoerytryny (RPE) i wykazuje podobne właściwości spektralne. Jest to barwnik rozpuszczalny w wodzie, a koniugaty białkowe przygotowane przy użyciu mFluor Blue 570 są dobrze wzbudzane przy 488 nm, dając czerwoną fluorescencję. W porównaniu do barwników RPE, oferuje większą fotostabilność i jest bardzo odpowiedni do obrazowania fluorescencyjnego. mFluor Blue 570 wykazuje maksimum wzbudzenia przy 505 nm i maksimum emisji przy 564 nm. Jego współczynnik ekstynkcji wynosi 12 000 cm-1 M-1.
Postać fizyczna
Składniki zestawu CWDS-MFB570-25UL
CWD-MFB570-25UL - 11665 Antibody-Ready mFluor Blue 570 Dye
Liofilizowany z PBS zawierającego D-mannitol i sacharozę, normalny wygląd to wysuszony granulat. Odtworzony roztwór jest stabilny i funkcjonalny, jak oceniono w testach funkcjonalnych. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydki.
CWD-FINISH-25UL - 11665 Finishing Buffer
Liofilizowany z PBS. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydki.
Rekonstytucja
Odtworzyć każdą fiolkę, dodając 25 μl PBS.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją mikrowirować fiolki przez chwilę, aby odwirować materiał na dno fiolki. Odtworzyć każdą fiolkę, dodając 25 μl PBS. Chronić przed światłem.
Informacje prawne
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
mFluor is a trademark of AAT Bioquest
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)