Przejdź do
Z744274
Wilmad® Suprasil® EPR Tissue Sample Cell
well depth 0.5 mL, rod L 90 mm , upper, rod L 60 mm , lower
Synonim(y):
EPR sample cell, sample cell, Wilmad LabGlass WG-806-A-Q, wilmad cell, wilmad sample cell
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
7 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Packaging:
pack of 1 ea
3520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Wilmad WG-806-A-Q
rod L
60 mm , lower, 90 mm , upper
well depth
0.5 mL
General description
EPR Tissue Sample Cells are used for viscous samples such as polymers and wet tissue. All cells include a 0.5 mm deep well for thick samples. The sample is placed between the plates. EPR Tissue Sample Cells come with two support rods. Each cell includes two coverslides and two “Bronzite” clips. Optional TPX plastic is highly permeable to O2, N2 and CO2 and should not be used with organic solvents.
Application
EPR
Legal Information
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)