Z327379
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 100 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
Wybierz wielkość
103,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
103,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.4 mL
zakres pomiaru objętości
100 mL
Wysokość
250 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain. Includes one batch certificate. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperature below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)