Wybierz wielkość
5390,00 zł
5390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor) | biological source human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor) | biological source human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor) | biological source human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C) |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| Gene Information human ... AHR(196) | Gene Information human ... ABCC2(1244) | Gene Information human ... ABCG2(9429) | Gene Information human ... NR1I2(1337040) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
General description
Application
Features and Benefits
- Mutacja przesunięcia ramki genu AHR została potwierdzona przez analizę długości fragmentów i sekwencjonowanie DNA.
- Utrata funkcjonalności została potwierdzona przez utratę odpowiedzi na induktory aktywności cytochromu P450.
Analysis Note
Legal Information
Załącznik 2: Licencja na ograniczone użycie HepaRG
Disclaimer
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MTOX1013-1VL | 04061834067955 |