Merck
CWA-1158
Sigma-Aldrich
Anti-Human CD276/B7-H3 (376.96) ColorWheel® Dye-Ready mAb
greener alternative
Synonim(y):
Antygen CD276; 4Ig-B7-H3; B7 homolog 3; B7-H3; cząsteczka kostymulująca
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
376.96, monoclonal
linia produktu
ColorWheel®
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 57.24 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kompatybilność
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD276(80381)
Opis ogólny
Technologia 11665 to nowatorska i zastrzeżona metoda tworzenia własnych kombinacji przeciwciał i barwników do użytku w cytometrii przepływowej. Inkubując dowolne przeciwciało 11665 z dowolnym barwnikiem 11665, badacze mogą szybko i łatwo tworzyć pierwotne sprzężone przeciwciała do stosowania w jednokolorowej lub wielokolorowej analizie cytometrii przepływowej. Każde przeciwciało 11665 i barwnik są liofilizowane do długotrwałego przechowywania, co pozwala na prostotę i elastyczność bez kompromisów. Technologia 11665 wymaga zarówno przeciwciała 11665, jak i barwnika 11665 do zastosowania w cytometrii przepływowej.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt nie zawiera konserwantów, jest liofilizowany w celu zwiększenia stabilności i umożliwienia wysyłki w temperaturze otoczenia, a zatem jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Specyficzność
Klon 376.96 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym CD276/B7-H3. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Hodowane komórki czerniaka ludzkiego COLO 38.
Zastosowanie
Test kontroli jakości
Oceniony za pomocą cytometrii przepływowej w komórkach SK-OV-3.
Analiza cytometrii przepływowej: Barwienie miliona komórek SK-OV-3 przeprowadzono przy użyciu 5 µl mieszaniny 1:1 Cat. CWA-1158, Anti-Human CD276/B7-H3 (376.96) 11665 Dye-Ready mAb i nr kat. Nr kat. CWDS-PE 11665 Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye lub równoważnej ilości Nr kat. Nr kat. CWA-1016 Izotypowa kontrola mysiej IgG2a i Nr kat. CWDS-PE 11665 Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye.
Testowane zastosowania
Analiza cytometrii przepływowej: Barwienie miliona komórek SK-OV-3 przeprowadzono przy użyciu 5 µl mieszaniny 1:1 nr kat. CWA-1158, Anti-Human CD276/B7-H3 (376.96) 11665 Dye-Ready mAb i nr kat. Nr kat. CWDS-APC 11665 Antibody-Ready Allophycocyanin (APC) Dye lub mieszanina 1:1 równoważnej ilości Nr kat. Nr kat. CWA-1016 Izotypowa kontrola mysiej IgG2a i Nr kat. Nr kat. CWDS-APC 11665 Przeciwciało - gotowy barwnik allofykocyjaniny (APC).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Kompatybilność
Requires ColorWheel® Dye (Sold Separately)
Opis wartości docelowych
Antygen CD276 (UniProt: Q5ZPR3; znany również jako 4Ig-B7-H3, B7 homolog 3, B7-H3, Costimulatory molecule, CD276) jest kodowany przez gen CD276 (znany również jako B7H3, PSEC0249, UNQ309/PRO352) (Gene ID: 80381) u człowieka. CD276 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, należącym do rodziny immunoregulacyjnej B7. Jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-28), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy, która zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 29-466), krótką domenę transbłonową (aa 467-487) i domenę cytoplazmatyczną (aa 488-534). Bierze udział w regulacji odpowiedzi immunologicznej, w której pośredniczą komórki T. Jest to wszechobecne białko, ale jest niewykrywalne w limfocytach lub granulocytach krwi obwodowej i ulega słabej ekspresji w spoczynkowych monocytach. Ulega również ekspresji w komórkach dendrytycznych wywodzących się z monocytów oraz w komórkach nabłonkowych tkanki zatokowej, komórkach trofoblastu pozakomórkowego i komórkach Hofbauera łożyska pierwszego trymestru i łożyska terminowego. Odgrywa on kluczową rolę w zapewnieniu łożysku i płodowi odpowiedniego środowiska immunologicznego przez cały okres ciąży. Wyższą ekspresję CD276 wykazano w różnych typach nowotworów, w tym w raku piersi, trzustki i jajnika, a jej ekspresja została skorelowana ze słabym przeżyciem u pacjentów z rakiem jajnika. Sugeruje się, że odgrywa on rolę ochronną w komórkach nowotworowych poprzez hamowanie lizy komórek, w której pośredniczy naturalny zabójca. Jego poziomy są również regulowane w górę w komórkach, które pośredniczą w odrzucaniu ludzkich przeszczepów. To przeciwciało monoklonalne 11665 Dye-Ready zostało opracowane przy użyciu naszego nr kat. Nr kat. MABC1731, przeciwciało anty-B7-H3 (CD276), klon 376.96. (Ref.: Fauci, JM., et al. (2014). Gynecologic Oncology 132(1); 203-210; Chen, Y-W., et al. (2008). Curr. Can. Drug Targets. 8(5); 404-413).
Postać fizyczna
Liofilizowany z PBS zawierającego D-mannitol i sacharozę, normalny wygląd to wysuszony granulat. Odtworzony roztwór przeciwciała jest stabilny i funkcjonalny, jak oceniono w testach funkcjonalnych. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml po rekonstytucji w 25 µL w PBS. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją należy krótko odwirować fiolki w celu odwirowania materiału na dno fiolki. Odtworzyć każdą fiolkę dodając 25 µL PBS. Chronić przed światłem.
Informacje prawne
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)