Kluczowe dokumenty
MABC1731
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-B7-H3 (CD276), klon 376.96
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
purified antibody
klon
376.96
monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, human, mouse
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Tryb działania
| inhibits
Opis ogólny
Hodowane komórki czerniaka ludzkiego COLO 38.
Specyficzność
Klon 376.96 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa ludzkie B7-H3 (CD276). Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Zastosowanie
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in SK-OV-3 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected B7-H3 (CD276) in one million SK-OV-3 cells.
Właściwości fizyczne
57,23 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez azydku.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2