Kluczowe dokumenty
810892C
Avanti
DSPE PEG(2000)-N-Cyanine 7
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[amino(glikol polietylenowy)-2000]-N-(cyjanina 7)
Wybierz wielkość
1 MG
2280,00 zł
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2280,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C169H305N4O55P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3304.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (TLC)
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (
810892C-1MG)
pkg of 5 × 1 mg (
810892C-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL (810892C-1MG)
1 mg/mL (810892C-5MG)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosforyloetanoloamina-glikol polietylenowy 2000 (DSPE PEG 2000) to spłaszczone sferoidy w roztworze wodnym. Średnica waha się od 18nm do 90nm i są skutecznymi środkami do dostarczania leków.[1]
Opakowanie
5 ml ampułka z przezroczystego szkła (810892C-1MG)
5 ml ampułka z przezroczystego szkła (810892C-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of the lipid chain melting transition on the stability of DSPE-PEG (2000) micelles
Kastantin M, et al.
Langmuir, 25(13), 7279-7286 (2009)